Print…
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-((1H-1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5719-1G OR5719-250MG
APOSOR5719-1GEA 244 EUR
APOSOR5719-1G APOSOR5719-250MG
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₉BN₄O₃
Peso Molecular: 232.0000 g/mol
Ponto de Fusão: 230…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363798
Número CAS: 871333-05-0