Print…
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR5714-1G OR5714-5G
APOSOR5714-1GEA 284 EUR
APOSOR5714-1G APOSOR5714-5G
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Fórmula: C₈H₁₂BNO₄S
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363747
Número CAS: 871329-59-8