Print…
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5712-25G OR5712-5G OR5712-100G
APOSOR5712-25GEA 221 EUR
APOSOR5712-25G APOSOR5712-5G APOSOR5712-100G
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BClO₄
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363763
Número CAS: 851335-09-6