Print…
4-Iodo-2,5-xylenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-2,5-dimethylphenol, 2-Hydroxy-5-iodo-4-xylene, 5-Hydroxy-2-iodo-4-xylene, 2,5-Dimethyl-4-iodophenol
OR5710-1G OR5710-5G
APOSOR5710-1GEA 94.8 EUR
APOSOR5710-1G APOSOR5710-5G
4-Iodo-2,5-xylenol 98%
4-Iodo-2,5-xylenol
Fórmula: C₈H₉IO
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00219922
Número CAS: 114971-53-8