Print…
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-N-[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]benzenesulphonamide, 4-Bromo-N-(2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)benzenesulphonamide
OR5709-100G OR5709-25G OR5709-5G
APOSOR5709-100GEA 373 EUR
APOSOR5709-100G APOSOR5709-25G APOSOR5709-5G
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
Ponto de Fusão: 32…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659896
Número CAS: 850429-52-6