Print…
4,5-Dibromo-o-xylene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5708-25G OR5708-5G OR5708-100G
APOSOR5708-25GEA 0 EUR
APOSOR5708-25G APOSOR5708-5G APOSOR5708-100G
4,5-Dibromo-o-xylene 98+%
4,5-Dibromo-o-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de ebulição: 278 °C
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082743
Número CAS: 24932-48-7