Print…
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5707-25G OR5707-5G
APOSOR5707-25GEA 238 EUR
APOSOR5707-25G APOSOR5707-5G
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00450587
Número CAS: 3609-87-8