Print…
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 43.9 EUR
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Fórmula: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00194739
Número CAS: 834-67-3