Print…
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 46.4 EUR
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Peso Molecular: 304.2034 g/mol
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00194753
Número CAS: 834-66-2