Print…
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 120 EUR
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₁BrClNO₂S
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01215119
Número CAS: 98768-71-9