Print…
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5701-25G OR5701-5G
APOSOR5701-25GEA 524 EUR
APOSOR5701-25G APOSOR5701-5G
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01215086
Número CAS: 1984-28-7