Print…
3'-Ethylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3'-Ethylacetophenone, m-Ethylacetophenone, 1-(3-Ethylphenyl)ethanone
OR5698-10G OR5698-1G OR5698-5G
APOSOR5698-10GEA 462 EUR
APOSOR5698-10G APOSOR5698-1G APOSOR5698-5G
3'-Ethylacetophenone
3'-Ethylacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Ponto de ebulição: 114…118 °C/15mmHg
Densidade: 0,9912 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009660
Número CAS: 22699-70-3