Print…
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5695-1G OR5695-5G
APOSOR5695-1GEA 30.6 EUR
APOSOR5695-1G APOSOR5695-5G
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₂BrNO₂S
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01215090
Número CAS: 1984-27-6