Print…
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5690-1G OR5690-5G
APOSOR5690-1GEA 0 EUR
APOSOR5690-1G APOSOR5690-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₂
Ponto de Fusão: 167…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03371463
Número CAS: 10315-07-8