Print…
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5688-10G OR5688-1G OR5688-5G
APOSOR5688-10GEA 490 EUR
APOSOR5688-10G APOSOR5688-1G APOSOR5688-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03371469
Número CAS: 193538-28-2