Print…
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5684-1G OR5684-250MG
APOSOR5684-1GEA 58.2 EUR
APOSOR5684-1G APOSOR5684-250MG
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 47…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01566303
Número CAS: 31891-06-2