Print…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5681-1G OR5681-250MG
APOSOR5681-1GEA 143 EUR
APOSOR5681-1G APOSOR5681-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈N₂O
Ponto de Fusão: 38…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06740321
Número CAS: 852227-92-0