Print…
3-Acetylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3'-Boronoacetophenone, 3-Acetylphenylboronic Acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid, 3-Acetylphenylboronic acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid
OR5678-100G OR5678-25G OR5678-5G
APOSOR5678-100GEA 232 EUR
APOSOR5678-100G APOSOR5678-25G APOSOR5678-5G
3-Acetylphenylboronic acid
3-Acetylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₃
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074678
Número CAS: 204841-19-0