Print…
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine
OR5675-1G OR5675-250MG
APOSOR5675-1GEA 85.7 EUR
APOSOR5675-1G APOSOR5675-250MG
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃
Ponto de ebulição: 168…170 °C/0,3mmHg
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038043
Número CAS: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5