Print…
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5671-1G OR5671-250MG
APOSOR5671-1GEA 0 EUR
APOSOR5671-1G APOSOR5671-250MG
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02656617
Número CAS: 128802-95-9