Print…
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₇BO₂S
Ponto de Fusão: 160…165 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318166
Número CAS: 162607-20-7