Print…
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5663-250MG OR5663-100MG OR5663-1G
APOSOR5663-250MGEA 104 EUR
APOSOR5663-250MG APOSOR5663-100MG APOSOR5663-1G
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06801045
Número CAS: 55556-57-5