Print…
Indole-2-carbaldehyd
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
OR5662-5G OR5662-1G OR5662-250MG
APOSOR5662-5GEA 102 EUR
APOSOR5662-5G APOSOR5662-1G APOSOR5662-250MG
Indole-2-carbaldehyd
Indole-2-carbaldehyd
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de Fusão: 138…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001425
Número CAS: 19005-93-7