Print…
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Morpholinoacetic acid hydrochloride, Morpholin-4-ylacetic acid hydrochloride, 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
OR5654-1G OR5654-10G OR5654-5G
APOSOR5654-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5654-1G APOSOR5654-10G APOSOR5654-5G
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO₃
Peso Molecular: 181.616 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03540888
Número CAS: 89531-58-8