Print…
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5652-1G OR5652-250MG
APOSOR5652-1GEA 29 EUR
APOSOR5652-1G APOSOR5652-250MG
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01701566
Número CAS: 3235-68-5