Print…
2-Chloro-4-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃ClIN
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861983
Número CAS: 153034-86-7