Print…
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5641-1G OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5641-1G APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Peso Molecular: 150.65 g/mol
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060160
Número CAS: 24214-73-1
UN: 3263
ADR: 8 II