Print…
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5640-5G OR5640-1G OR5640-10G
APOSOR5640-5GEA 97.3 EUR
APOSOR5640-5G APOSOR5640-1G APOSOR5640-10G
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₃ClN₂
Peso Molecular: 136.63 g/mol
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01320505
Número CAS: 24214-72-0