Print…
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5631-25G OR5631-100G OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA 168 EUR
APOSOR5631-25G APOSOR5631-100G APOSOR5631-500G
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Peso Molecular: 115.18 g/mol
Ponto de ebulição: 124 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 108…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067698
Número CAS: 27489-62-9
EINECS: 249-492-8
UN: 3259
ADR: 8 III