Print…
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5628-5G OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA 55.1 EUR
APOSOR5628-5G APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 186…189 °C
Densidade: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006624
Número CAS: 100-72-1