Print…
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 321 EUR
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Fórmula: C₇H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055620
Número CAS: 55809-36-4