Print…
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₅H₅BrN₂O₂S
Ponto de Fusão: 157…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00137990
Número CAS: 850429-60-6