Print…
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5611-1G OR5611-250MG
APOSOR5611-1GEA 26.1 EUR
APOSOR5611-1G APOSOR5611-250MG
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657433
Número CAS: 113853-16-0