Print…
1-Aminobenzotriazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-amine
OR5609-1G OR5609-250MG OR5609-5G
APOSOR5609-1GEA 109 EUR
APOSOR5609-1G APOSOR5609-250MG APOSOR5609-5G
1-Aminobenzotriazole 97%
1-Aminobenzotriazole
Fórmula: C₆H₆N₄
Peso Molecular: 134.14 g/mol
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132902
Número CAS: 1614-12-6