Print…
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
OR5604-10G OR5604-25G
APOSOR5604-10GEA 94.5 EUR
APOSOR5604-10G APOSOR5604-25G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Fórmula: C₉H₇ClN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047058
Número CAS: 2103-99-3