Print…
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5595-25G OR5595-5G
APOSOR5595-25GEA 274 EUR
APOSOR5595-25G APOSOR5595-5G
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid
Fórmula: C₈H₈BrNO₄S
Ponto de Fusão: 194…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935943
Número CAS: 13029-73-7