Print…
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl p-Tolylacetate, (4-Methylphenyl)acetic acid ethyl ester, p-Tolylacetic acid ethyl ester
OR5589-10G OR5589-50G OR5589-5G OR5589-25G
APOSOR5589-10GEA 45.1 EUR
APOSOR5589-10G APOSOR5589-50G APOSOR5589-5G APOSOR5589-25G
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Ethyl-p-tolylacetate
Fórmula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 240…241 °C
Densidade: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009181
Número CAS: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1