Print…
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 55.1 EUR
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂S
Ponto de Fusão: 245…247 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00859429
Número CAS: 40283-41-8