Print…
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Imidazole-4-carboxylic acid
OR5585-1G OR5585-25G OR5585-5G
APOSOR5585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5585-1G APOSOR5585-25G APOSOR5585-5G
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Peso Molecular: 112.09 g/mol
Ponto de Fusão: 264…266 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082203
Número CAS: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8