Print…
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5582-1G OR5582-250MG
APOSOR5582-1GEA 29.2 EUR
APOSOR5582-1G APOSOR5582-250MG
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
2-Acetamidoisonicotinic acid
Fórmula: C₈H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: 286…290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233713
Número CAS: 54221-95-3