Print…
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
OR5581-1G OR5581-5G OR5581-100MG
APOSOR5581-1GEA 125 EUR
APOSOR5581-1G APOSOR5581-5G APOSOR5581-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Ponto de Fusão: 155…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03001335
Número CAS: 40138-18-9