Print…
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5580-10G OR5580-1G OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA 187 EUR
APOSOR5580-10G APOSOR5580-1G APOSOR5580-25G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₆BrN₃O₂
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092197
Número CAS: 100367-40-6