Print…
Ethyl 2-aminoisonicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-isonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-aminoisonicotinate, Ethyl 2-Aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminoisonicotinic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Aminoisonicotinate
OR5579-1G OR5579-10G OR5579-5G
APOSOR5579-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5579-1G APOSOR5579-10G APOSOR5579-5G
Ethyl 2-aminoisonicotinate 97%
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791260
Número CAS: 13362-30-6