Print…
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Isopropyl-2-methoxybenzaldehyde
OR55741-25G OR55741-100G
APOSOR55741-25GEA 183 EUR
APOSOR55741-25G APOSOR55741-100G
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095324
Número CAS: 85902-68-7