Print…
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
OR5572-5G OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA 27.7 EUR
APOSOR5572-5G APOSOR5572-1G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 179 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02070021
Número CAS: 7464-14-4