Print…
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55719-1G OR55719-250MG OR55719-5G
APOSOR55719-1GEA 109 EUR
APOSOR55719-1G APOSOR55719-250MG APOSOR55719-5G
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216717
Número CAS: 6759-78-0