Print…
1,4-Diisocyanatobutane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55710-10G OR55710-1G OR55710-5G
APOSOR55710-10GEA 134 EUR
APOSOR55710-10G APOSOR55710-1G APOSOR55710-5G
1,4-Diisocyanatobutane
1,4-Diisocyanatobutane
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075559
Número CAS: 4538-37-8
UN: 3334
ADR: 9,III