Print…
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G OR5571-25G OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5571-1G APOSOR5571-25G APOSOR5571-5G
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de Fusão: 158…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00797844
Número CAS: 36052-24-1