Print…
7-Chloro-1-tetralone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 7-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR55702-1G OR55702-25G OR55702-5G
APOSOR55702-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55702-1G APOSOR55702-25G APOSOR55702-5G
7-Chloro-1-tetralone 99%
7-Chloro-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01928386
Número CAS: 26673-32-5