Print…
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-4-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-4-picoline
OR5570-100G OR5570-25G OR5570-500G
APOSOR5570-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5570-100G APOSOR5570-25G APOSOR5570-500G
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Peso Molecular: 187.04 g/mol
Ponto de Fusão: 147…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427660
Número CAS: 98198-48-2